475335
1,4-Dimethoxy-2-butyne
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
70 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
COCC#CCOC
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-5-3-4-6-8-2/h5-6H2,1-2H3
Clé InChI
YFUQYYGBJJCAPR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup