Documents
473685
Sigma-Aldrich
Isocyanate, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Methyl isocyanate bound to polystyrene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H25NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
2 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Ampleur du marquage
1.5-2.5 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
InChI
1S/C10H10.C8H7NO.C8H8/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-8H,1-2H2;1-5H,6H2;2-7H,1H2
Clé InChI
QMEHLMLNGYENTN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1