Principaux documents
471747
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate
97%
25 G
236,00 $
236,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
236,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
236,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
60-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)CO
InChI
1S/C8H17NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-6(11)5-10/h6,10-11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)
Clé InChI
OWAMQHJPVUGZSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate is a protected amine.
Application
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate may be used in the preparation of isobaric mix solution for use in post-column infusion experiment during single-stage orbitrap mass spectrometric analysis.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Kaufmann et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 26(9), 1081-1090 (2012-04-03)
Orbitrap technology offers a combination of different technical specifications which have not yet been achieved by other high-resolution mass spectrometry instrumentation. This refers to the combination of sensitivity, dynamic range, mass accuracy, resolution and speed. The high stability of the