470023
D-Threoninol
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D 4.5±0.5°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
57.5-61.5 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
C[C@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
MUVQIIBPDFTEKM-IMJSIDKUSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable