T8375
DL-Threonine
≥95% (titration)
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
389,00 $
About This Item
389,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
DL-Threonine, ≥95% (titration)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤30% allo-threonine
Couleur
white to off-white
Pf
244 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Clé InChI
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Catégories apparentées
Application
- Gimesia chilikensis sp. nov., a haloalkali-tolerant planctomycete isolated from Chilika lagoon and emended description of the genus Gimesia.: The study describes the isolation and characterization of a new bacterial species using ᴅʟ-Threonine as part of the nutrient medium, demonstrating its role in microbial ecology research (Kumar et al., 2020).
Remplacé(e)(s) par