Principaux documents
469866
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
TDEAT, Tetrakis(diethylamino)titanium(IV), Titanium(IV) tetrakis(diethylamide)
About This Item
Formule linéaire :
[(C2H5)2N]4Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.38
Beilstein:
3621431
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
112 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)[Ti](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Ti/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please inquire for bulk quantity, pricing, and packaging options.
Application
Precursor to titanium nitride (TiN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).[1]
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-19.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Thin Solid Films, 85, 2471-2471 (1994)
Articles
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.