Documents
521280
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99% trace metals basis
99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tantalum
reagent type: catalyst
Densité
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Clé InChI
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 73 Tantalum
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.