Principaux documents
468207
Sigma-Aldrich
Iron(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Synonyme(s) :
Fe(TMHD)3
About This Item
Formule linéaire :
Fe[(CH3)3CCOCHCOC(CH3)3]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
605.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
Pf
179-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Fe/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
Clé InChI
NXBJVTQWYMSPSJ-GECNZSFWSA-K
Application
Precursor for the formation of BaFe12O19 thin films on Al2O3 (0001) substrates in preferential orientation with the c-axis perpendicular to the substrate. Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Calvin D Pham et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(42), 36980-36988 (2017-09-20)
A radical-enhanced atomic layer deposition (RE-ALD) process was developed for growing ferrimagnetic CoFe