468037
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
95%
Synonyme(s) :
cis-2-Butene-1,4-diol diacetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
120-121 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(COC(C)=O)=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3-
Clé InChI
VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter