Documents
467693
Sigma-Aldrich
4-Fluorothioanisole
97%
Synonyme(s) :
4-Fluorophenyl methyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4SCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
Point d'ébullition
184-185 °C (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Fluorothioanisole is thioanisole derivative. Its conformations about the Csp2-S bond have been investigated by J method.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Motion about the Csp 2-S bond in thioanisole and some derivatives by the J method.
Schaefer T and Baleja JD.
Canadian Journal of Chemistry, 64(7), 1326-1331 (1986)