463159
2H-Pyran-2-one
90%
Synonyme(s) :
α-Pyrone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Point d'ébullition
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Clé InChI
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves