Principaux documents
D183407
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-γ-pyrone
99%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one
25 G
279,00 $
100 G
720,00 $
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
279,00 $
100 G
720,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Beilstein:
107418
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
248-250 °C (lit.)
Pf
133-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)C=C(C)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethyl-γ-pyrone can be used as a starting material to prepare:
  • C16-C28 spiroketal fragment of altohyrtin A.[1]
  • 1-Ethyl-2,6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides.[2]
  • 2-{2,6-Bis-[2-(4-dimethylamino-phenyl)-vinyl]-pyran-4-ylidene}-malononitrile, applicable in two-photon technology.[3]
  • Pyran-derived polyurethanes for nonlinear optical (NLO) applications.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of the C16-C28 Spiroketal Subunit of Spongistatin 1 (Altohyrtin A): The Pyrone Approach
Crimmins MT and Katz JD
Organic Letters, 2(7), 957-960 (2000)
Synthesis and second-harmonic generation study of DCM-containing polyurethane
Yoon C-B, et al.
Synthetic Metals, 117(1-3), 233-235 (2001)
Synthesis, structural, thermal and optical studies of 1-ethyl-2, 6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides
Dhanuskodi S, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 64(2), 504-511 (2006)
Two-photon absorption properties of malononitrile derivatives
Zhao Y, et al.
Optical Materials, 29(9), 1206-1210 (2007)
Karen A Nolan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(24), 6246-6254 (2006-10-03)
From in silico docking and COMPARE analysis, novel inhibitors of human NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1) have been identified from the NCI compound database, the most potent of which has an observed IC(50) of 0.7muM. The inhibitors exhibit a diverse range