Principaux documents
462241
Sigma-Aldrich
Potassium pentamethylcyclopentadienide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
>230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C
InChI
1S/C10H15.K/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
Clé InChI
XJLFQRRHDGCZLZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Starting materials for low and high-valent uranium chemistry
  • Heterometallic ytterbium-alkali-metal boratabenzene complexes
  • Sandwich complexes of di- and trivalent ytterbium
  • Samarium(II) borohydrides
  • Half-sandwich scandium complexes
  • Rare-earth metal complexes
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges