Documents
378542
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
97%
Synonyme(s) :
Decamethylferrocene
About This Item
Formule linéaire :
Fe(C5(CH3)5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
277 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Fe/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Clé InChI
OZHNSXNGSKKWMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)(Me10FeCp2, DecMFc) was used as an electron donor to functionalize high purity graphene with metallic palladium via a redox reaction.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Functionalization of graphene at the organic/water interface.
Toth PS, et al.
Chemical Science, 6.2, 1316-1323 (2015)
Articles
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.