Principaux documents
256021
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
(Trimethylsilyl)methyl magnesium chloride, Chloro(trimethylsilylmethyl)magnesium
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.97
Beilstein:
3587255
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.777 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H11Si.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Reagent used in a variety of nickel catalyzed reactions including alkenation of dithioacetals, cross-coupling with aryl triflates and carbamates, and cross-coupling with vinyl selenides.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 35, 6729-6729 (1994)
Accounts of Chemical Research, 24, 257-257 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4066-4066 (1992)