Principaux documents
303348
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyllithium
97%
Synonyme(s) :
1,3-Cyclopentadiene lithium complex, Lithium cyclopentadienide, Lithium cyclopentadienylide
5 G
104,00 $
25 G
364,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
104,00 $
25 G
364,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.03
Beilstein:
3535737
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Chaîne SMILES 
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Clé InChI
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges