Documents
459291
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nle-OH
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Fmoc-amino)caproic acid, (S)-2-(Fmoc-amino)hexanoic acid, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-norleucine, Fmoc-L-norleucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Numéro Beilstein :
5305164
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −18.5°, c = 1 in DMF
Pf
141-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clé InChI
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1