Principaux documents
8.52065
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-4-methyltrityl-L-lysine
1 G
80,00 $
5 G
281,00 $
25 G
1 100,00 $
100 G
3 930,00 $
1 KG
17 810,00 $
80,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
80,00 $
5 G
281,00 $
25 G
1 100,00 $
100 G
3 930,00 $
1 KG
17 810,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H40N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Lys(Mtt)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
140-150 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCCCNC(c6ccc(cc6)C)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C41H40N2O4/c1-29-23-25-32(26-24-29)41(30-14-4-2-5-15-30,31-16-6-3-7-17-31)42-27-13-12-22-38(39(44)45)43-40(46)47-28-37-35-20-10-8-18-33(35)34-19-9-11-21-36(34)37/h2-11,14-21,23-26,37-38,42H,12-13,22,27-28H2,1H3,(H,43,46)(H,44,45)/t38-/m0/s1
Clé InChI
YPTNAIDIXCOZAJ-LHEWISCISA-N
Description générale
The side-chain Mtt group can be selectively removed with 1% TFA in DCM [1,2,3] or DCM/HFIP/TFE/TES (6.5:2:1:0.5) [4], making this an excellent derivative for the synthesis by Fmoc SPPS of branched peptides, peptides modified at the lysine side-chain [5,6], for the construction of templates and multifunctionalized resins for combinatorial synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al., C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] A. Aletras, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 45, 488.
[3] L. Bourel, et al. (2000) J. Peptide Sci., 6, 264.
[4] K. Barlos, personal communication.
[5] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[6] C. Park & K. Burgess (2001) J. Comb. Chem., 3, 257.
Application
  • Synthesis of peptide-immobilized magnetic beads, and peptide reactivity assay for assessing skin sensitization utilizing chromophore . This article involves the use of Fmoc-Lys(Mtt)-OH in the creation of peptide-immobilized magnetic beads, offering insights into their potential for biomedical applications (H Miyazaki et al., 2020, Processes).
Liaison
Replaces: 04-12-1137
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.