458740
Isopropyl methylphosphonate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
93 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OP(C)(O)=O