Key Documents
455547
Sigma-Aldrich
Ferroceneboronic acid
Synonyme(s) :
(Boronocyclopentadienyl)cyclopentadienyl iron, NSC 119337
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11BFeO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Pf
145-150 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OB(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H6BO2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7-8H;1-5H;
Clé InChI
HHGAJIKAUQWFKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Redox-acitce electrochemical probe to monitor interactions involving sugars
Reactant involved in:
  • Synthesis of ferrocene-appended subporphyrins for electrochemical property studies
  • Synthesis of catalysts for polymerization of olefins
  • Suzuki-coupling reaction with organic triflates
  • Catalytic ortho-lithiation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable