175498
3-Ethylaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
Point d'ébullition
212 °C (lit.)
Pf
−8 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2,9H2,1H3
Clé InChI
AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup