310867
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable