454664
2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
5-Methylsalicylaldehyde, 2,5-Cresotaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
217 °C (lit.)
Pf
54-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
ILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable