452874
Borohydrure de sodium
granular, 10-40 mesh, 98%
Synonyme(s) :
Tétrahydruroborate de sodium
87,30 $
About This Item
87,30 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
granular
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
10-40 mesh
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Silica-coated silver nanoparticles, which are functionalized with various vitamins and antibiotics as bioactive materials.[4][5]
- Water-soluble oligoamine conjugated chitosans for biomedical applications.[6]
- Gold nanoparticles coated with poly(methacrylic acid), which are used for theranostic applications.[7]
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials