450944
Iron(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ferrous chloride, Iron dichloride
224,00 $
About This Item
224,00 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.9% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
677 °C (lit.)
Densité
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.