Documents
452327
Sigma-Aldrich
Lithium iodide hydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium iodide hydrate
About This Item
Formule linéaire :
LiI · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.85 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Indice de réfraction
n20/D 1.955 (lit.)
Pf
73 °C (lit.)
Densité
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.