450952
Lithium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium monoiodide
217,00 $
About This Item
217,00 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
446 °C (lit.)
Densité
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.