439746
Lithium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium monoiodide
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
beads
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
446 °C (lit.)
Densité
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- As a precursor to synthesize polymer-based electrolytes for dye-sensitized solar cell(DSSC) application via solution casting method.[1]
- Li2S-P2S5-LiI crystalline inorganic-organic hybrid electrolytes with high ionic conductivity via liquid-phase synthesis for all solid-state batteries.[2]
- As a redox mediator for Lithium–oxygen (Li–O2) batteries. It can facilitate redox reactions by shuttling charge carriers between electrodes, enabling efficient energy conversion.[3]
Caractéristiques et avantages
- Excellent ionic conductivity at elevated temperature
- Good thermal stability
- Compatible with lithium-based battery materials.
Informations légales
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.