451371
Yttrium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Yttrium fluoride, Yttrium trifluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: yttrium
Densité
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3