450995
Manganese(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese dichloride, Sacchite
82,40 $
About This Item
82,40 $
Produits recommandés
Qualité
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
652 °C (lit.)
Densité
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.