Principaux documents
529680
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese chloride hydrate
5 G
93,10 $
25 G
337,00 $
93,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
93,10 $
25 G
337,00 $
About This Item
Formule linéaire :
MnCl2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.84 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: manganese
reagent type: catalyst
Pf
122 °C (lit.)
Densité
1.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Starting material for preparation of organomanganese chloride reagents; Catalyst for reductionof vinyl and aryl halides, stereoselective coupling of vinyl iodides, and alkylation of enol triflates; also used for Mn-Cu-catalyzed conjugate addition of RMgX to enones and for Mn-catalyzed acylation of RMgX by acyl chlorides; in combination with NaBH4 is diastereoselective reducing agent; starting material for the preparation of Mn enolates regio- and stereo-selectively.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cahiez, G.; Laboue, B.
Tetrahedron Letters, 33, 4439-4439 (1992)
Fujii, H.; Oshima, K.; Utimoto, K.
Tetrahedron Letters, 32, 6147-6147 (1991)