Documents
208434
Sigma-Aldrich
Manganese(II) bromide tetrahydrate
98%
Synonyme(s) :
Manganese dibromide tetrahydrate, Manganese(2+) dibromide tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
MnBr2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
crystalline
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Marion Dufour et al.
ACS nano, 13(5), 5326-5334 (2019-04-13)
Zinc blende II-VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) are defined at the atomic scale along the thickness of the nanoparticle and are initially capped with carboxylates on the top and bottom [001] facets. These ligands are exchanged on CdSe NPLs with halides