Documents
203858
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Nd2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
eCl@ss :
38160603
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Densité
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Clé InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.