Principaux documents
914545
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonyme(s) :
Cesium monochloride
5 G
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CsCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.23
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
AnhydroBeads
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals
Taille des particules
-10 mesh
Pf
645 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Cesium chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade CsCl can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Effect of cesium chloride modification on the film morphology and UV-induced stability of planar perovskite solar cells..
Li W, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4, 11688-11695 (2016)
Qi Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), e1803095-e1803095 (2018-08-25)
The fabrication of high-quality perovskite film highly relies on chemical composition and the synthesis method of perovskite. So far, sequentially deposited MA0.03 FA0.97 Pb(I0.97 Br0.03 )3 polycrystalline film is adopted to produce high-performance perovskite solar cells with record power conversion