Principaux documents
464872
Sigma-Aldrich
Lithium diphenylphosphide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Diphenyl lithium phosphide, Diphenylphosphine lithium salt, Diphenylphosphino)lithium, Lithiodiphenyl phosphide, Lithiodiphenylphosphine
100 ML
328,00 $
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
328,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Concentration
0.5 M in THF
pb
65-67 °C
Densité
0.925 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
Clé InChI
WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter