449377
Di-2-thienyl ketone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
90-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(c1cccs1)c2cccs2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
Clé InChI
GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable