Principaux documents
661295
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
97%
5 G
275,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
275,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
69-73 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12/h1-9H
Clé InChI
WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves