449202
Mercury(II) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Mercuric chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 236 °C)
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Taille des particules
−10 mesh
Pf
277 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Clause de non-responsabilité
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges