1.04420
Mercury(II) iodide red,
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Mercury(II) iodide red,, Mercury diiodide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.006 hPa ( 80 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.05% Water-soluble substances
Résidus de calcination
≤0.1% (as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
354 °C/1013 hPa (sublimed)
Pf
259 °C
Densité
6.36 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
1350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Appearance of solution in ethanol: passes test
Water-soluble substances: ≤ 0.05 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable