83374
Mercury(II) thiocyanate
purum p.a., ≥95.5% (complexometric)
Synonyme(s) :
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥95.5% (complexometric)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: mercury
reagent type: catalyst
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Densité
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
It can be employed as a reactant for the synthesis of:
- Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.[2][3]
- Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.[4]
- Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II) complexes possessing antibacterial and antifungal activities.[5]
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges