445711
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Synonyme(s) :
P3OT
821,00 $
About This Item
821,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~34,000
Couleur
black
Conductivité
1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)
Pf
190 °C
198-211 °C
Fluorescence
λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform
Performance des dispositifs OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 5.55 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.5 V
- Fill Factor (FF): 0.33
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.91 %
Propriétés du semi-conducteur
P-type (mobility=1E-4-1E-1)
Chaîne SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
Clé InChI
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering