Documents
444359
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl iodide
97%
Synonyme(s) :
2-Ethyl-1-iodohexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CI
InChI
1S/C8H17I/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
WNPGSEJRPYSCDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
Barbara Nozière et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(39), 13976-13982 (2019-07-31)
The autoxidation of organic peroxy radicals (RO2 ) into hydroperoxy-alkyl radicals (QOOH), then hydroperoxy-peroxy radicals (HOOQO2 ) is now considered to be important in the Earth's atmosphere. To avoid mechanistic uncertainties these reactions are best studied by monitoring the radicals.