Documents
533904
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH2BrCH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
216-217 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
VGSUDZKDSKCYJP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Jinjun Shao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7045-7052 (2012-08-01)
A series of linear and star-shaped pyrazine-containing acene molecules 1a-b, 2a-b and 3 substituted by dicarboximide groups are synthesized via condensation reactions between o-diamine and dione. High electron affinity (up to 4.01 eV) is achieved due to the introduction of