Principaux documents
440949
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl
98%
About This Item
Formule linéaire :
(-C6H4SO2C6H4Cl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
278-280 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
sulfone
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16Cl2O4S2/c25-19-5-13-23(14-6-19)31(27,28)21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)32(29,30)24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H
Clé InChI
OZUNPRDEUXITBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl is a sulfur containing organic building block. It is useful for organic synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable