438375
Tetramethylammonium formate solution
30 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Formic acid tetramethylammonium salt solution
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Concentration
30 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.364
Point d'ébullition
102 °C
Densité
1.02 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[H]C([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.CH2O2/c1-5(2,3)4;2-1-3/h1-4H3;1H,(H,2,3)/q+1;/p-1
Clé InChI
WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter