435643
Ethyltrimethoxysilane
≥97%
Synonyme(s) :
Dow Corning® product 1-6321
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
123-124 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H14O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup