Key Documents
434639
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C3H3CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +82°, c = 1 in methanol
Pf
135-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C[C@@H]1C(N)=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
YBZQRYWKYBZZNT-SCSAIBSYSA-N
Application
Employed in the preparation of (Z)-2-(acylamino)-3-substituted propenoic acids as inhibitors of the mammalian β-lactamase renal dipeptidase.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
D W Graham et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(6), 1074-1090 (1987-06-01)
The title enzyme deactivates the potent carbapenem antibiotic imipenem in the kidney, producing low antibiotic levels in the urinary tract. A series of (Z)-2-(acylamino)-3-substituted-propenoic acids (3) are specific, competitive inhibitors of the enzyme capable of increasing the urinary concentration of