Principaux documents
427640
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-10B
98 atom % 10B
Synonyme(s) :
Tributoxyborane-10B
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3O]310B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 10B
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pb
230-235 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
CCCCO[10B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13-1
Clé InChI
LGQXXHMEBUOXRP-HSGWXFLFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup