427616
Trimethyl borate-11B
99 atom % 11B, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Methyl borate-11B
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 11B
Pureté
98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−34 °C (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Clé InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup