Principaux documents
427136
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
1 G
138,00 $
5 G
469,00 $
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
138,00 $
5 G
469,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CoBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Gamme de produits
AnhydroBeads
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Densité
4.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Used in the preparation of a new complex, Co(OESPz), which offers the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.[1]
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Ricciardi, G. et al.
Inorganic Chemistry, 38, 1422-1422 (1999)
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 2), 282-286 (1991-02-15)
Tetraaquacobalt(II) bromide dihydrate, [Co(H2O)4]Br2 x 2H2O, Mr = 326.83, monoclinic, C2/m, a = 11.0158(12), b = 7.1694(10), c = 6.9111(10) A, beta = 124.761(7)degrees, V = 448.4(1) A3, Z = 2, F(000) = 314, Dx = 2.420 g cm-3, lambda(Mo
Yuefan Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(66), 8183-8185 (2012-03-24)
A cobalt-TMTU complex, derived from the in situ reduction of CoBr(2) with Zn in the presence of TMTU, can catalyze Pauson-Khand reaction at a balloon pressure of CO, which enables the synthesis of structurally diverse cyclopentenones. This catalytic system works
Ru-Pan Wang et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 121(45), 24919-24928 (2017-11-25)
We show that with 2p3d resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) we can accurately determine the charge-transfer parameters of CoF
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.